Learn More
4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 98%
Codice prodotto. 10407320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10407320 100 g Bottiglia in vetro 100g
10275070 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10407320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122921000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83949-32-0 | C12H15NO2·C7H8O3S | 377.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83949-32-0
Formula molecolare C12H15NO2·C7H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 377.45
Numero MDL MFCD00044709
InChI Key NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
PubChem CID 2723657
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225°C to 229°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Peso formulazione 377.45
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.