Learn More
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10832051
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10832051 5 g 5g
10343153 250 mg 250mg
10231043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10832051 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03133DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 256427-77-7
Formula molecolare C11H8F3NS
Molecular Weight (g/mol) 243.247
Numero MDL MFCD01934528
InChI Key KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
PubChem CID 2782905
IUPAC Name 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 243.25
Percent Purity 97%