Learn More
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644603 1 g Amber Glass Bottle 1g
10149602 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215334 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10644603 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02660DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 208108-76-3
Formula molecolare C12H7F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 272.241
InChI Key GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC Name 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 272.25
Percent Purity 95%