Learn More
4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30423141
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30423141 500 mg
30418183 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30423141 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP307480500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 968-86-5
Formula molecolare C19 H21 N3
Molecular Weight (g/mol) 291.39
Sinonimo 4-Piperidinecarbonitrile, 4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-, Isonipecotonitrile, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarbonitrile, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, 1-Benzyl-4-cyano-4-anilinopiperidine, 1-Benzyl-4-phenylamino-4-cyanopiperidine, 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinenitrile, 4-Anilino-4-cyano-1-benzylpiperidine, NSC 73005, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, Remifentanil Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC Name 4-anilino-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile
SMILES N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21N3/c20-16-19(21-18-9-5-2-6-10-18)11-13-22(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,21H,11-15H2
Peso formulazione 291.1735