Learn More
4-(Phenylamino)biphenyl, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15462179
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15462179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64808.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32228-99-2
Formula molecolare C18H15N
Molecular Weight (g/mol) 245.33
Numero MDL MFCD01318677
InChI Key YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
PubChem CID 13087229
IUPAC Name N,4-diphenylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenylamino)biphenyl
Quantità 250 mg
Beilstein 2806457
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 245.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid