Learn More
4-(Phenylazo)diphenylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10462021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462021 25 g Bottiglia in vetro 25g
12739043 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212010250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-75-7
Formula molecolare C18H15N3
Molecular Weight (g/mol) 273.34
Numero MDL MFCD00003023
InChI Key VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
IUPAC Name N-phenyl-4-phenyldiazenylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenylazo)diphenylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C to 91.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5N=NC6H4NHC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 16, 314
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 273.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.