Learn More
4-Phenylazodiphenylamine, 96%
Codice prodotto. 11438537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438537 100 g 100g
11418537 5 g 5g
11428537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18612.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-75-7
Formula molecolare C18H15N3
Molecular Weight (g/mol) 273.34
Numero MDL MFCD00003023
InChI Key VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
IUPAC Name N-phenyl-4-phenyldiazenylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylazodiphenylamine
Punto di fusione 80°C to 86°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 273.34
Percent Purity 97%