Learn More
4-Phenylazophenol, 97%
Codice prodotto. 10722602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722602 25 g Glass bottle 25g
10589803 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417360250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1689-82-3
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00002330
InChI Key JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
PubChem CID 5354198
IUPAC Name 4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Phenylazophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Beilstein 16, 96
Colore Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 198.22
Percent Purity ≥96.0%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Phenylazophenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.