Learn More
4-Phenylazophenol, TRC
Codice prodotto. 30424413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424413 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31964025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylazophenol
CAS 1689-82-3
Formula molecolare C12H10N2O
Quantità 25 g
Sinonimo 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol
InChI Formula InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
SMILES Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC Name 4-[(E)-phenyldiazenyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.0793