Learn More
4-phenylbutyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360847 10 g 10g
10317422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11360847 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00409EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 61499-10-3
Formula molecolare C11H13NS
Molecular Weight (g/mol) 191.292
Numero MDL MFCD00052335
InChI Key CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
IUPAC Name 4-isothiocyanatobutylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylbutyl isothiocyanate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 191.3
Percent Purity 95%