missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenyloxolan-2-one, TRC

Codice prodotto. 30409300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409300 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30409300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP32151850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Phenyloxolan-2-one
CAS 1008-73-7
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 4-phenyloxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.18
Peso formulazione 162.0681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.