Learn More
4-Phenylphenol, 97%
Codice prodotto. 10686742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10686742 1 kg Plastic bottle 1kg
10011770 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10686742 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158710010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-69-3
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00002347
InChI Key YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC Name 4-phenylphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >163.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 307.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5C6H4OH
Quantità 1 kg
Beilstein 06,674
Indice di Merck 15,7416
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.