Learn More
4-Phenylpiperidine, 96%
Codice prodotto. 15452739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15452739 1 g 1g
15462739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452739 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66389.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.248 g/mol
4-Phenylpiperidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Phenylpiperidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-99-3
Formula molecolare C11H15N
Molecular Weight (g/mol) 161.248
Numero MDL MFCD00006002
InChI Key UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
IUPAC Name 4-phenylpiperidine
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylpiperidine
Punto di fusione 61°C to 64°C
Colore Yellow to Brown
Quantità 1 g
Beilstein 124508
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 161.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder