Learn More
Alfa Aesar™ 4-Phenylsemicarbazide, 98+%
Codice prodotto. 11457256
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 11457256
Marca: Alfa Aesar™ B25578.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 537-47-3
Formula molecolare C7H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 151.169
Numero MDL MFCD00007590
InChI Key MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenylsemicarbazide, n-phenylhydrazinecarboxamide, 3-amino-1-phenylurea, hydrazinecarboxamide, n-phenyl, anilinoformylhydrazine, unii-bpu96sx57a, semicarbazide, 4-phenyl, bpu96sx57a, hydrazinecarboxanilide, anilinocarbonylhydrazine
PubChem CID 10837
IUPAC Name 1-amino-3-phenylurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylsemicarbazide
Punto di fusione 123°C to 125°C
Quantità 25 g
Beilstein 511107
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,7312
Peso formulazione 151.17
Percent Purity ≥98%