Learn More
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 11484810
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11484810
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50816.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 66109-88-4 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66109-88-4
Formula molecolare C12H14O2
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Numero MDL MFCD08061006
InChI Key IEIVCCVSMYLGOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-phenyltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde, acmc-1b39w, tetrahydro-4-phenyl-2h-pyran-4-carboxaldehyde
PubChem CID 12405610
IUPAC Name 4-phenyloxane-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 190.24
Percent Purity 95%