Learn More
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245904 1 g Amber Glass Bottle 1g
10172754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69101DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 182491-21-0
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00085758
InChI Key BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
IUPAC Name 4-phenyloxane-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%