Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | (4-phenyloxan-4-yl)methanamine |
Peso formulazione | 191.27 |
Percent Purity | 95% |