Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10290255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10290255 5 g Amber Glass Bottle 5g
10265474 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10022414 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10290255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69113DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14006-32-7
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Numero MDL MFCD02946795
InChI Key IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name (4-phenyloxan-4-yl)methanamine
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 95%