Learn More
4α-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15937285 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15937285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15937285 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0218388205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    199.50€ / 5mg
    Risparmia 10.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Synonym: Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate, Tetradecanoylphorbol Acetate
Negative control for phorbol ester activation of protein kinase C.
Specifica
CAS 63597-44-4
Quantità 5 mg
Forma fisica Solid
Purezza ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • phorbol-1,2-myristate-1,3-acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phorbol-1,2-myistate-1,3-acetate
Unless specified otherwise, MP Biomedical™'s products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.