Learn More
4-Picoline N-oxide, 98%
Codice prodotto. 11315079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11315079 100 g 100g
11305079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11315079 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17330.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1003-67-4 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-67-4
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006210
InChI Key IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 13857
SMILES CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Picoline N-oxide
Punto di fusione 182°C to 185°C
Punti di ebollizione 152°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 149°C (300°F)
Quantità 100 g
Beilstein 106329
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%