Learn More
4-Picoline-N-oxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Picoline-N-oxide |
| CAS | 1003-67-4 |
| Formula molecolare | C6H7NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Picoline N-Oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC Name | 4-methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.13 |
| Peso formulazione | 109.0528 |