Learn More
4-Picolyl chloride hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10264990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10264990 10 g Bottiglia in vetro 10g
10347160 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10264990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131200100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1822-51-1 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1822-51-1
Formula molecolare C6H6ClN·HCl
Molecular Weight (g/mol) 164.04
Numero MDL MFCD00012826
InChI Key ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
IUPAC Name 4-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Picolyl chloride hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 163°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Fieser 04,391
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C)
Peso formulazione 164.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Picolyl chloride hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.