Learn More
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]pyridine, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 203.24 |
| Percent Purity | 95% |