Learn More
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30424370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30424370 10 mg
30414013 50 mg
30408858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424370 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP48254310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2514947-85-2
Formula molecolare C11H13N3S . 2HCl
Molecular Weight (g/mol) 219.31
IUPAC Name 4-piperazin-1-ylthieno[3,2-c]pyridine
SMILES C1CN(CCN1)c2nccc3sccc23
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridine Dihydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13N3S/c1-3-13-11(9-2-8-15-10(1)9)14-6-4-12-5-7-14/h1-3,8,12H,4-7H2
Peso formulazione 219.083