Learn More
4-Piperidin-1-ylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10472654 1 g Amber Glass Bottle 1g
10622515 10 g Amber Glass Bottle 10g
10245764 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472654 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33916DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1204-85-9
Formula molecolare C12H14N2
Molecular Weight (g/mol) 186.258
Numero MDL MFCD02575368
InChI Key ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
IUPAC Name 4-piperidin-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.26
Percent Purity 97%