Learn More
4-(piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10598053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10598053 250 mg 250mg
10128092 1 g 1g
10245564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10598053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45504CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 471929-86-9
Formula molecolare C13H17NO
Molecular Weight (g/mol) 203.285
InChI Key WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
IUPAC Name 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Peso formulazione 203.28
Percent Purity 95%