Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10371483 1 g 1g
10066674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45516DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 727733-92-8
Formula molecolare C13H16N2
Molecular Weight (g/mol) 200.285
Numero MDL MFCD06796182
InChI Key JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
IUPAC Name 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 97%