Learn More
4-Piperidinemethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737230
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
6457-49-4
C6H13NO
115.17
MFCD00174228
XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
420771
piperidin-4-ylmethanol
C1CNCCC1CO
6457-49-4
C6H13NO
115.17
MFCD00174228
XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
420771
piperidin-4-ylmethanol
C1CNCCC1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Piperidinemethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57.0°C to 61.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Chunks or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-piperidylmethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.