Learn More
4-Piperidinobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10168794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10168794 5 g 5g
10138142 250 mg 250mg
10026112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10168794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33901DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22090-24-0
Formula molecolare C12H14NO2
Molecular Weight (g/mol) 204.25
Numero MDL MFCD00587602
InChI Key DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
IUPAC Name 4-piperidin-1-ylbenzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Piperidinobenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 97%