Learn More
4-(piperidinomethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10760564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10760564 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10026202 1 g Amber Glass Bottle 1g
10516524 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10760564 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 159691-33-5
Formula molecolare C13H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 219.284
InChI Key RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 1092975
IUPAC Name 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.28
Percent Purity 97%