Learn More
(4-Piperidinophenyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10286242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286242 1 g Amber Glass Bottle 1g
10194144 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33913DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 214759-73-6
Formula molecolare C12H18N2
Molecular Weight (g/mol) 190.29
Numero MDL MFCD06659080
InChI Key WROBJEHXMLQDQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidinophenyl methylamine, 4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidinobenzylamine, 4-piperidin-1-yl-benzylamine, 1-4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidin-1yl benzylamine, 4-piperidin-1ylphenyl methylamine, 4-piperidylphenyl methylamine, 4-1-piperidyl phenyl methanamine
PubChem CID 2795551
IUPAC Name (4-piperidin-1-ylphenyl)methanamine
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Piperidinophenyl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.29
Percent Purity 97%