Learn More
Labconco 4-Port Manifold for CT-Series Freeze Dryer
Codice prodotto. 31703094 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
31703094 -50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31703094 Fornitore Labconco N. del fornitore 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    931.23€ / pezzi 1
    Risparmia 248.77€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Manifold provides easy connection for adapters and flasks.
  • Manifold with four neoprene valves with plastic knobs that accommodate both 1/2 in. and 3/4 in. adapters for connection of flask. For use with Labconco CT Series Freeze Dryers.
Specifica
Tipo Drying Manifold
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) -50°C
Materiale Stainless Steel
Tipo di spina All except North America
Tensione 0/1 V