Learn More
4-Propoxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10752463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752463 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10752463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09860DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NO
Formula lineare CH3(CH2)2OC6H4CN
Numero MDL MFCD00173874
Quantità 1 g
Sinonimo 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
InChI Key VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC Name 4-propoxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 161.204
PubChem CID 322939
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 97%