Learn More
4-Propoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30419408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419408 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP839240250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC Name 4-propoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837