Learn More
4-Propoxyphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Propoxyphenol |
| CAS | 18979-50-5 |
| Formula molecolare | C9H12O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC Name | 4-propoxyphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.19 |
| Peso formulazione | 152.0837 |