Learn More
4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30411273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8422005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester
CAS 269410-08-4
Formula molecolare C9H15BN2O2
Quantità 5 g
Sinonimo (1H-Pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester, 1H-Pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, 2-(1H-Pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic Acid Pinacol Ester
InChI Formula InChI=1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 194.04
Peso formulazione 194.1227