Learn More
4-Pyrazolecarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10214774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10214774 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10376684 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10214774 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37718-11-9
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00011558
InChI Key IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
IUPAC Name 1H-pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Pyrazolecarboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 282°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Pyrazolecarboxylic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.