Learn More
4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748845 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10083983 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748845 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 51363-00-9
Formula molecolare C12H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Numero MDL MFCD08435897
InChI Key GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
PubChem CID 22262052
IUPAC Name 4-pyridin-2-yloxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.21
Percent Purity 97%