Learn More
4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10483773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10483773 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10483773 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07660DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS 849776-32-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H17N5O4S
Numero MDL MFCD06797506,MFCD08131793
Quantità 1 g
Sinonimo 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
InChI Key BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
IUPAC Name 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 303.34
PubChem CID 75539458
Peso formulazione 333.17
Percent Purity 97%