Learn More
4-pyridin-3-ylaniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10381393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381393 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10625353 1 g Amber Glass Bottle 1g
10193674 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10381393 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40014CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 82261-42-5
Formula molecolare C11H10N2
Molecular Weight (g/mol) 170.215
InChI Key DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC Name 4-pyridin-3-ylaniline
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridin-3-ylaniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 95%