Learn More
4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10046212
Cambia vista
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10046212 Amber Glass Bottle; 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10046212 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35404CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde
CAS 99163-12-9
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H9NO
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
InChI Key MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC Name 4-pyridin-4-ylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 183.21
PubChem CID 639673
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%