Learn More
4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30410493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9913105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Formula molecolare C7H8ClNO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
IUPAC Name 2-pyridin-4-ylacetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 173.6
Peso formulazione 173.0244