Learn More
4-Pyridinecarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10523504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523504 100 g Bottiglia in vetro 100g
10275420 25 g Bottiglia in vetro 25g
10163470 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10523504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131841000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-85-5
Formula molecolare C6H5NO
Molecular Weight (g/mol) 107.11
Numero MDL MFCD00006425
InChI Key BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC Name pyridine-4-carbaldehyde
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1380g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)COH
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5450
Quantità 100 g
Fieser 11,448
Gravità specifica 1.138
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Peso formulazione 107.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.