Learn More
4-Pyridinecarboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 872-85-5 |
| Formula molecolare | C6H5NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Isonicotinaldehyde, 4-Formylpyridine, 4-Pyridinealdehyde, 4-Pyridylcarboxyaldehyde, Isonicotinic Aldehyde, NSC 8953, Pyridin-4-al, Pyridin-4-carboxaldehyde, Pyridin-4-ylcarboxaldehyde, Pyridine-4-carbaldehyde, p-Formylpyridine, p-Pyridylaldehyde, gamma-Formylpyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H |
| SMILES | O=Cc1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine-4-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.11 |
| Peso formulazione | 107.0371 |