Learn More
4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10713071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10713071 5 g 5g
10057732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6622-91-9 | Molecular Formula: C7H7NO2·HCl | Molecular Weight: 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6622-91-9
Numero MDL MFCD00012827
InChI Key WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC Name 2-pyridin-4-ylacetic acid;hydrochloride
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C7H8ClNO2
Formula lineare (C5H4N)CH2COOH.HCl
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 173.596
Peso formulazione 173.6
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.