Learn More
4-Pyridylethylmercaptan, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30421486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421486 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9940552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride
CAS 6298-11-9
Formula molecolare C7 H9 N S . Cl H
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H
SMILES Cl.SCCc1ccncc1
IUPAC Name 2-pyridin-4-ylethanethiol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 175.68
Peso formulazione 175.0222