Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10701684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701684 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10701684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77232-38-3
Formula molecolare C11H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 184.20
Numero MDL MFCD08056282
InChI Key JUYLMPWKVWDXBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12703722
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 95%