Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602305 1 g Amber Glass Bottle 1g
10461884 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 199678-12-1
Formula molecolare C11H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.197
Numero MDL MFCD01318668
InChI Key WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
PubChem CID 1514324
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylbenzoic acid
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.2
Percent Purity 97%