Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692855
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10692855
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC56216DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 78322-96-0
Formula molecolare C11H7N3
Molecular Weight (g/mol) 181.198
Numero MDL MFCD09817491
InChI Key WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 15486310
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylbenzonitrile
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 181.2
Percent Purity 95%