Learn More
(4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10550944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10550944 1 g Amber Glass Bottle 1g
10536714 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550944 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 100806-78-8
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
Numero MDL MFCD09064975
InChI Key NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 15597455
IUPAC Name (4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 95%